1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97%
CAS No.: 13695-31-3
Molecular Formula: C8H7F7O2
Formula Weight: 268.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.3420
Odour: Recognizable
Boiling Point: 134-136°
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00039251
Vzorec:
C₈H₇F₇O₂ Bod varu: 134…136 °C Hustota: 1,345 Bod vzplanutí: 36 °C (96 °F) |
MDL Number:
MFCD00039251 CAS číslo: 13695-31-3 EINECS: 237-217-7 ADR: 3,III |