Tisk…
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L12836.03 L12836.MD
L12836.03EA 3230 CZK
L12836.03 L12836.MD
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 17266-30-7 Molecular Formula: C10H7ClO2S Formula Weight: 226.68 Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 1244795 MDL No.: MFCD00052308
Vzorec: C₁₀H₇ClO₂S
Bod tání: 152…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052308
CAS číslo: 17266-30-7