3-Ethylamino-p-cresol 90%, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L12768.06
L12768.14
L12768.06EA
1510
CZK
L12768.06
L12768.14
3-Ethylamino-p-cresol 90%, tech.
3-Ethylamino-p-cresol
Purity: 90%
CAS No.: 120-37-6
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Melting Point: 84-92°
Boiling Point: 135-140°/3mm
Beilstein Reference: 3241548
MDL No.: MFCD00002382
Vzorec:
C₉H₁₃NO Bod varu: 135…140 °C (3 mmHg) Bod tání: 84…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002382 CAS číslo: 120-37-6 EINECS: 204-391-0 |