Tisk…
Isobutyl acrylate ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
L12739.AE L12739.AP
L12739.AEEA 1250 CZK
L12739.AE L12739.AP
Isobutyl acrylate ≥99% stabilizovaný
Isobutyl acrylate
stab with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99% CAS No.: 106-63-8 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -61° Boiling Point: 139° Beilstein Reference: 1749388 UN No.: UN2527 MDL No.: MFCD00042865
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 139 °C
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,888
Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042865
CAS číslo: 106-63-8
EINECS: 203-417-8
UN: 2527
ADR: 3,III