D-Amygdalin hydrate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L12731.09
L12731.04
L12731.09EA
1980
CZK
L12731.09
L12731.04
D-Amygdalin hydrate 96%
D-Amygdalin hydrate
Purity: 96%
CAS No.: 29883-15-6
Molecular Formula: C20H27NO11.xH2O
Formula Weight: 457.44(anhy)
Melting Point: 215-220°
Beilstein Reference: 66856
Optical Rotation: -36° (c=1.2 in water)
MDL No.: MFCD00006598
Vzorec:
C₂₀H₂₇NO₁₁·xH₂O Bod tání: 215…220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006598 CAS číslo: 29883-15-6 EINECS: 249-925-3 Merck Index: 14,597 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) | White |
Form | Crystalline solid |
Assay (HPLC) | >95.0% |
Loss on Drying | <10.0% @ 110°C |
Optical Rotation | -38 ±2° (c=1.2 in water) on dry wt. basis |