Triethylvinylsilane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Vinyltriethylsilane
L12461.03
L12461.06
L12461.03EA
1020
CZK
L12461.03
L12461.06
Triethylvinylsilane 97%
Triethylvinylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 1112-54-5
Molecular Formula: C8H18Si
Formula Weight: 142.32
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1743830
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00041345
Vzorec:
C₈H₁₈Si MW: 142,32 g/mol Bod varu: 145…146 °C Hustota: 0,771 Bod vzplanutí: 25 °C (77 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041345 CAS číslo: 1112-54-5 ADR: 3,III |