N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate hydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L12072.06
L12072.14
L12072.06EA
2150
CZK
L12072.06
L12072.14
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate hydrate 97%
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 82228-89-5
Molecular Formula: C13H13NO4S.xH2O
Formula Weight: 279.32(anhy)
Melting Point: 98-100°
Beilstein Reference: 5695963
MDL No.: MFCD08061351
Vzorec:
C₁₃H₁₃NO₄S·xH₂O Bod tání: 98…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08061351 CAS číslo: 82228-89-5 |