1-(4-Methoxyphenyl)ethanol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
L12062.14
L12062.22
L12062.14EA
1860
CZK
L12062.14
L12062.22
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol 95%
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Purity: 95%
CAS No.: 3319-15-1
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 94-96°/1mm
Beilstein Reference: 2043521
MDL No.: MFCD00016857
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ Bod varu: 94…96 °C (1 mmHg) Hustota: 1,079 Bod vzplanutí: 74 °C (165 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016857 CAS číslo: 3319-15-1 EINECS: 222-019-5 |