Tisk…
1-Adamantaneacetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L12029.03 L12029.06 L12029.14
L12029.03EA 930 CZK
L12029.03 L12029.06 L12029.14
1-Adamantaneacetic acid ≥98%
1-Adamantaneacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4942-47-6 Molecular Formula: C12H18O2 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 641412 MDL No.: MFCD00074728
Vzorec: C₁₂H₁₈O₂
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074728
CAS číslo: 4942-47-6
EINECS: 225-585-1