Tisk…
4-Nitrophenyl octanoate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L12022.03 L12022.06
L12022.03EA 992 CZK
L12022.03 L12022.06
4-Nitrophenyl octanoate 96%
4-Nitrophenyl octanoate
Refractive Index: 1.5130
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₄
Hustota: 1,082
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024665
CAS číslo: 1956-10-1