Tisk…
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L11969.03 L11969.MD
L11969.03EA 4190 CZK
L11969.03 L11969.MD
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 34541-73-6 Molecular Formula: C18H16O4 Formula Weight: 296.33 Melting Point: 234-236° Beilstein Reference: 2471189 MDL No.: MFCD00039527
Vzorec: C₁₈H₁₆O₄
Bod tání: 234…236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039527
CAS číslo: 34541-73-6