Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate 90%, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11965.14
L11965.22
L11965.14EA
1340
CZK
L11965.14
L11965.22
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate 90%, tech.
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate
Purity: 90%
CAS No.: 2491-71-6
Molecular Formula: C12H10N3NaO3S
Formula Weight: 299.29
Beilstein Reference: 8098548
MDL No.: MFCD00035564
Vzorec:
C₁₂H₁₁N₃O₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00035564 CAS číslo: 2491-71-6 EINECS: 219-657-1 |