Myosmine, (max. 2% H₂O) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11886.MC
L11886.ME
L11886.MCEA
4290
CZK
L11886.MC
L11886.ME
Myosmine, (max. 2% H₂O) 98%
Myosmine
Purity: 98%
CAS No.: 532-12-7
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 42-44°
Boiling Point: 82-83°/0.5mm
Beilstein Reference: 119254
MDL No.: MFCD00052019
Vzorec:
C₉H₁₀N₂ Bod varu: 82…83 °C (0,5 mmHg) Bod tání: 42…44 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052019 CAS číslo: 532-12-7 |