Tisk…
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
L11808.06 L11808.14
L11808.06EA 2150 CZK
L11808.06 L11808.14
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene 97%
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Purity: 97% CAS No.: 51676-74-5 Molecular Formula: C7H5ClN2O4 Formula Weight: 216.58 Melting Point: 89-91° Beilstein Reference: 2506591 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00041235
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₄
MW: 216,58 g/mol
Bod tání: 89…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041235
CAS číslo: 51676-74-5
ADR: 6.1,III