Sodium-p-styrenesulphonate hydrate 90%, tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L11685.06
L11685.14
L11685.06EA
821
CZK
L11685.06
L11685.14
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate 90%, tech.
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate
Purity: 90%
CAS No.: 2695-37-6
Molecular Formula: C8H7NaO3S.xH2O
Formula Weight: 206.20(anhy)
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₇NaO₃S·xH₂O Bod tání: >320 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03092905 CAS číslo: 2695-37-6 EINECS: 220-266-3 |