N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Morpholin-4-ylpropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, 3-(4-Morpholino)propionitrile, 3-(morpholin-4-yl)propanenitrile
L11664.06
L11664.14
L11664.06EA
900
CZK
L11664.06
L11664.14
N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥98%
N-(2-Cyanoethyl)morpholine
Purity: 98+%
CAS No.: 4542-47-6
Molecular Formula: C7H12N2O
Formula Weight: 140.19
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₁₂N₂O MW: 140.19 g/mol Bod varu: 106…109 °C (7 mmHg) Bod tání: 20…21 °C Hustota: 1.037 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006178 CAS číslo: 4542-47-6 EINECS: 224-894-9 ADR: 6.1 III |