Mandelic acid hydrazide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11653.06
L11653.14
L11653.06EA
2220
CZK
L11653.06
L11653.14
Mandelic acid hydrazide 97%
Mandelic acid hydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 2443-66-5
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 2096197
MDL No.: MFCD00038133
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ Bod tání: 128…131 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038133 CAS číslo: 2443-66-5 |