4-Vinylphenyl acetate 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L11601.09
L11601.04
L11601.09EA
2120
CZK
L11601.09
L11601.04
4-Vinylphenyl acetate 95% stabilizovaný
4-Vinylphenyl acetate
Purity: 95%
CAS No.: 2628-16-2
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 259-260°
Beilstein Reference: 1862793
MDL No.: MFCD00075734
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ Bod varu: 259…260 °C Bod tání: 7…8 °C Hustota: 1,060 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075734 CAS číslo: 2628-16-2 EINECS: 434-600-2 |