Hexyl methacrylate 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 142-09-6
Molecular Formula: C10H18O2
Formula Weight: 170.25
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Characteristic
Melting Point: -57°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1754703
MDL No.: MFCD00015283
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₂ Bod varu: 204 °C Bod tání: –57 °C Hustota: 0,885 Bod vzplanutí: 80 °C (176 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015283 CAS číslo: 142-09-6 EINECS: 205-521-9 |