Tisk…
Propargyl methacrylate 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: 250 ppm Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
L11556.09 L11556.18
L11556.09EA 3540 CZK
L11556.09 L11556.18
Propargyl methacrylate 98% stabilizovaný
Propargyl methacrylate
Stab. with 250ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 13861-22-8 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 149-151° Beilstein Reference: 906850 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00048123
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124.139 g/mol
Bod varu: 149…151 °C
Hustota: 0.986
Bod vzplanutí: 48 °C (118 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00048123
CAS číslo: 13861-22-8
EINECS: 237-599-5
UN: 3272
ADR: 3 III