3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2E)-4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
L11467.06
L11467.14
L11467.06EA
965
CZK
L11467.06
L11467.14
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid 99%
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 6269-33-6
Molecular Formula: C10H7ClO3
Formula Weight: 210.62
Melting Point: 157-159°
Beilstein Reference: 2719881
MDL No.: MFCD00041465
Vzorec:
C₁₀H₇ClO₃ MW: 210,62 g/mol Bod tání: 157…159 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041465 CAS číslo: 6269-33-6 |