Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L11142.03
L11142.MD
L11142.03EA
2670
CZK
L11142.03
L11142.MD
Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
CAS No.: 143130-82-9
Molecular Formula: C18H16O4
Formula Weight: 296.33
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2386934
MDL No.: MFCD00082669
Vzorec:
C₁₈H₁₆O₄ Bod tání: 112…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082669 CAS číslo: 143130-82-9 |