Tisk…
6-Chlorohexanoyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11111.03 L11111.06
L11111.03EA 3000 CZK
L11111.03 L11111.06
6-Chlorohexanoyl chloride 95%
6-Chlorohexanoyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 19347-73-0 Molecular Formula: Cl(CH2)5COCl Formula Weight: 169.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4652 Boiling Point: 90°/7mm Beilstein Reference: 1852393 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00041436
Vzorec: Cl(CH₂)₅COCl
Bod varu: 90 °C (7 mmHg)
Hustota: 1,400
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041436
CAS číslo: 19347-73-0
EINECS: 242-979-9
ADR: 8,II