Tisk…
4-Hydroxybutyl acrylate 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 500 ppm
L11097.06 L11097.14
L11097.06EA 2390 CZK
L11097.06 L11097.14
4-Hydroxybutyl acrylate 95% stabilizovaný
4-Hydroxybutyl acrylate
Stab. with ca 500ppm 4-methoxyphenol
Purity: 95% CAS No.: 2478-10-6 Molecular Formula: H2C=CHCO2(CH2)4OH Formula Weight: 144.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -112° Boiling Point: ca 230° Beilstein Reference: 1756545 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00010261
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Bod varu: ∼230 °C
Bod tání: –112 °C
Hustota: 1,041
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010261
CAS číslo: 2478-10-6
EINECS: 219-606-3
UN: 3082
ADR: 9,III