Tisk…
Benzyl methacrylate 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
L10840.18 L10840.30 L10840.0B
L10840.18EA 937 CZK
L10840.18 L10840.30 L10840.0B
Benzyl methacrylate 98% stabilizovaný
Benzyl methacrylate
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 2495-37-6 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5140 Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 2045924 MDL No.: MFCD00053684
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod varu: 231…233 °C
Hustota: 1,040
Bod vzplanutí: 107 °C (225 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053684
CAS číslo: 2495-37-6
EINECS: 219-674-4