Tisk…
2-Indanylacetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10700.03 L10700.06
L10700.03EA 3300 CZK
L10700.03 L10700.06
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 37868-26-1 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 91-93° Beilstein Reference: 2616409 MDL No.: MFCD00082653
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082653
CAS číslo: 37868-26-1