Tisk…
Diethylene glycol diacrylate ≥75% stabilizovaný, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10682.14 L10682.22
L10682.14EA 937 CZK
L10682.14 L10682.22
Diethylene glycol diacrylate ≥75% stabilizovaný, tech.
Diethylene glycol diacrylate
Purity: 75% CAS No.: 4074-88-8 Molecular Formula: C10H14O5 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 94°/0.2mm Beilstein Reference: 1953711 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00014939
Vzorec: C₁₀H₁₄O₅
Bod varu: 94 °C (0,2 mmHg)
Hustota: 1,118
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014939
CAS číslo: 4074-88-8
EINECS: 223-791-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III