(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
L10551.06
L10551.03
L10551.06EA
2770
CZK
L10551.06
L10551.03
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 98%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20972-36-5
Molecular Formula: C11H10O3
Formula Weight: 190.20
Melting Point: 138-140°
Beilstein Reference: 2691231
MDL No.: MFCD00075338
Vzorec:
C₁₁H₁₀O₃ MW: 190,2 g/mol Bod tání: 138…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075338 CAS číslo: 20972-36-5 |