2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl prop-2-enoate
L10343.03
L10343.06
L10343.03EA
1040
CZK
L10343.03
L10343.06
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Purity: 97%
CAS No.: 356-86-5
Molecular Formula: C6H5F5O2
Formula Weight: 204.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.3360
Odour: Pungent
Boiling Point: 49-50°/100mm
Beilstein Reference: 1779140
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00039257
Vzorec:
C₆H₅F₅O₂ MW: 204,10 g/mol Bod varu: 49…50 °C (100 mmHg) Hustota: 1,320 Bod vzplanutí: 23 °C (73 °F) |
MDL Number:
MFCD00039257 CAS číslo: 356-86-5 EINECS: 206-608-4 ADR: 3,III |