2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane ≥85%, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10136.14
L10136.22
L10136.14EA
972
CZK
L10136.14
L10136.22
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane ≥85%, tech.
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane
Purity: 85%
CAS No.: 2210-79-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 119-120°/6mm
Beilstein Reference: 4585
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00037847
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Bod varu: 119…120 °C (6 mmHg) Hustota: 1,079 Bod vzplanutí: 120 °C (248 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037847 CAS číslo: 2210-79-9 EINECS: 218-645-3 UN: 3082 ADR: 9,III |