Methyl-2-acetamidoacrylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L10049.03
L10049.06
L10049.03EA
2350
CZK
L10049.03
L10049.06
Methyl-2-acetamidoacrylate 97%
Methyl-2-acetamidoacrylate
Purity: 99%
CAS No.: 35356-70-8
Molecular Formula: C6H9NO3
Formula Weight: 143.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 49-51°
Boiling Point: 103-104°/8mm
Beilstein Reference: 1812208
MDL No.: MFCD00013394
Vzorec:
C₆H₉NO₃ Bod varu: 103…104 °C (8 mmHg) Bod tání: 49…51 °C |
MDL Number:
MFCD00013394 CAS číslo: 35356-70-8 |