Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Dimethylaminoethyl Ether, 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
L09884.09
L09884.18
L09884.09EA
2010
CZK
L09884.09
L09884.18
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98%
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether
Purity: 98%
CAS No.: 3033-62-3
Molecular Formula: C8H20N2O
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1739668
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00059199
Vzorec:
C₈H₂₀N₂O MW: 160.26 g/mol Bod varu: 179…180 °C Hustota: 0.850 Bod vzplanutí: 66 °C (151 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059199 CAS číslo: 3033-62-3 EINECS: 221-220-5 ADR: 8 III |