Tisk…
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85% cont. ca 10% 2-cyclohexylidenecyclohexanone
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L09798.14 L09798.22
L09798.14EA 1760 CZK
L09798.14 L09798.22
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85% cont. ca 10% 2-cyclohexylidenecyclohexanone
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
CAS No.: 1502-22-3 Molecular Formula: C12H18O Formula Weight: 178.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5060 Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 1308501 MDL No.: MFCD00013796
Vzorec: C₁₂H₁₈O
Bod varu: 265 °C
Hustota: 0,998
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013796
CAS číslo: 1502-22-3
EINECS: 216-120-3