Tisk…
5-Isocyanato-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L09775.03 L09775.06
L09775.03EA 676 CZK
L09775.03 L09775.06
5-Isocyanato-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
5-Isocyanato-1,2,3-trimethoxybenzene
Purity: 97% CAS No.: 1016-19-9 Molecular Formula: C10H11NO4 Formula Weight: 209.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Melting Point: 39-41° Boiling Point: 102-110°/0.4mm Beilstein Reference: 2736347 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00013861
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Bod varu: 102…110 °C (0,4 mmHg)
Bod tání: 39…41 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00013861
CAS číslo: 1016-19-9
ADR: 6.1,III