n-Propyl acrylate 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
0.1% Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
L09714.09
L09714.18
L09714.09EA
2350
CZK
L09714.09
L09714.18
n-Propyl acrylate 95% stabilizovaný
n-Propyl acrylate
Stab. with 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 95%
CAS No.: 925-60-0
Molecular Formula: CH2=CHCO2(CH2)2CH3
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4123
Boiling Point: 43-44°/40mm
Beilstein Reference: 1744954
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00048693
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.144 g/mol Bod varu: 43…44 °C (40 mmHg) Hustota: 0.920 Bod vzplanutí: 24 °C (75 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00048693 CAS číslo: 925-60-0 EINECS: 213-120-5 UN: 3272 ADR: 3 III |