Tisk…
Ethyl-3-isocyanatopropionate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L09616.06 L09616.03
L09616.06EA 5360 CZK
L09616.06 L09616.03
Ethyl-3-isocyanatopropionate 98%
Ethyl-3-isocyanatopropionate
Purity: 98% CAS No.: 5100-34-5 Molecular Formula: OCNCH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 143.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4290 Odour: Irritating Boiling Point: 74-75°/4mm Beilstein Reference: 1705618 UN No.: UN2206 MDL No.: MFCD00078461
Vzorec: C₆H₉NO₃
MW: 143.142 g/mol
Bod varu: 74…75 °C (4 mmHg)
Hustota: 1.087
Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F)
MDL Number: MFCD00078461
CAS číslo: 5100-34-5
ADR: 6.1 III