5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L09531.03
L09531.06
L09531.03EA
1800
CZK
L09531.03
L09531.06
5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole 97%
5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole
Purity: 97%
CAS No.: 16687-60-8
Molecular Formula: C7H5N5O2
Formula Weight: 191.15
Melting Point: ca 223° dec.
Beilstein Reference: 192840
MDL No.: MFCD00068729
Vzorec:
C₇H₅N₅O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068729 CAS číslo: 16687-60-8 |