Tisk…
Propargyl acrylate 96% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Prop-2-yn-1-yl acrylate
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 200 ppm
L09383.09 L09383.04
L09383.09EA 3160 CZK
L09383.09 L09383.04
Propargyl acrylate 96% stabilizovaný
Propargyl acrylate
Stab. with ca 200ppm BHT
Purity: 96% CAS No.: 10477-47-1 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4460 Odour: Pungent Boiling Point: 138° Beilstein Reference: 1902961 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00078451
Vzorec: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Bod varu: 138 °C
Hustota: 0,995
Bod vzplanutí: 43 °C (109 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078451
CAS číslo: 10477-47-1
EINECS: 233-975-8
UN: 3272
ADR: 3,III