Tisk…
N-Vinylphthalimide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L09335.03 L09335.06
L09335.03EA 1300 CZK
L09335.03 L09335.06
N-Vinylphthalimide 99%
N-Vinylphthalimide
Purity: 99% CAS No.: 3485-84-5 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Odour: Odourless Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 127880 MDL No.: MFCD00078446
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078446
CAS číslo: 3485-84-5
EINECS: 222-473-4