Diethyl isobutylmalonate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L09202.06
L09202.14
L09202.06EA
1320
CZK
L09202.06
L09202.14
Diethyl isobutylmalonate 98%
Diethyl isobutylmalonate
Purity: 98%
CAS No.: 10203-58-4
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₂₀O₄ Bod varu: 225 °C Hustota: 0,970 Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00026869 CAS číslo: 10203-58-4 EINECS: 233-504-6 |