Tisk…
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L09172.03 L09172.06
L09172.03EA 2070 CZK
L09172.03 L09172.06
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl ≥97%
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Purity: 97+% CAS No.: 25570-02-9 Molecular Formula: C16H18 Formula Weight: 210.32 Melting Point: 47-49° Beilstein Reference: 1935931 MDL No.: MFCD00051910
Vzorec: C₁₆H₁₈
Bod tání: 47…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051910
CAS číslo: 25570-02-9