6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L09169.06
L09169.14
L09169.06EA
1200
CZK
L09169.06
L09169.14
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 97%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 1604-28-0
Molecular Formula: C8H12O
Formula Weight: 124.18
Refractive Index: 1.5340
Odour: Pleasant
Boiling Point: 95-96°/20mm
Beilstein Reference: 1699937
MDL No.: MFCD00043647
Vzorec:
C₈H₁₂O Bod varu: 95…96 °C (20 mmHg) Hustota: 0,890 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043647 CAS číslo: 1604-28-0 EINECS: 216-507-7 |