Tisk…
2,2-Di-n-propylacetamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Propylpentanamide, Valpromide
L08847.06 L08847.14
L08847.06EA 2530 CZK
L08847.06 L08847.14
2,2-Di-n-propylacetamide 97%
2,2-Di-n-propylacetamide
Purity: 97% CAS No.: 2430-27-5 Molecular Formula: C8H17NO Formula Weight: 143.23 Odour: Odourless Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 1750444 MDL No.: MFCD00051534
Vzorec: C₈H₁₇NO
MW: 143.23 g/mol
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051534
CAS číslo: 2430-27-5
EINECS: 219-394-2