3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08750.14
L08750.22
L08750.14EA
1330
CZK
L08750.14
L08750.22
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 4568-71-2
Molecular Formula: C13H16ClNOS
Formula Weight: 269.80
Melting Point: 142-145°
Beilstein Reference: 3788921
MDL No.: MFCD00011959
Vzorec:
C₁₃H₁₆ClNOS Bod tání: 142…145 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011959 CAS číslo: 4568-71-2 EINECS: 224-947-6 |