Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08664.09
L08664.18
L08664.09EA
2760
CZK
L08664.09
L08664.18
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 94%
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate
Purity: 94%
CAS No.: 5826-73-3
Molecular Formula: C11H14O4
Formula Weight: 210.23
Boiling Point: 150-152°/20mm
Beilstein Reference: 1248588
MDL No.: MFCD00154455
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₄ Bod varu: 150…152 °C (20 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00154455 CAS číslo: 5826-73-3 Merck Index: 14,3240 |