Tisk…
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L08534.06 L08534.14
L08534.06EA 3010 CZK
L08534.06 L08534.14
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 33693-84-4 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 2263386 MDL No.: MFCD00043711
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043711
CAS číslo: 33693-84-4