5-Cyanouracil 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Uracil-5-carbonitrile, 2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carbonitrile, 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile, 5-Cyano-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine
L08490.03
L08490.06
L08490.03EA
3540
CZK
L08490.03
L08490.06
5-Cyanouracil 97%
5-Cyanouracil
Purity: 97%
CAS No.: 5428-41-1
Molecular Formula: C5H3N3O2
Formula Weight: 137.10
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₃N₃O₂ MW: 137,10 g/mol Bod tání: >300 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051958 CAS číslo: 5428-41-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |