Tisk…
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L08440.03 L08440.MD
L08440.03EA 6180 CZK
L08440.03 L08440.MD
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Purity: 94% CAS No.: 15965-54-5 Molecular Formula: C8H7ClN2O Formula Weight: 182.61 Melting Point: 165-168° Beilstein Reference: 777455 MDL No.: MFCD00051945
Vzorec: C₈H₇ClN₂O
Bod tání: 165…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051945
CAS číslo: 15965-54-5