1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08369.06
L08369.14
L08369.06EA
2840
CZK
L08369.06
L08369.14
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 97%
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 36140-83-7
Molecular Formula: C8H9N3O
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 6286
MDL No.: MFCD00051954
Vzorec:
C₈H₉N₃O Bod tání: 118…122 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051954 CAS číslo: 36140-83-7 |