N6-Benzoyladenine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Benzamidopurine, N-(7H-Purin-6-yl)benzamide
L08292.03
L08292.06
L08292.14
L08292.03EA
1500
CZK
L08292.03
L08292.06
L08292.14
N6-Benzoyladenine 99%
N6-Benzoyladenine
Purity: 99%
CAS No.: 4005-49-6
Molecular Formula: C12H9N5O
Formula Weight: 239.23
Melting Point: 241-244°
Beilstein Reference: 20585
MDL No.: MFCD00037927
Vzorec:
C₁₂H₉N₅O MW: 239,24 g/mol Bod tání: 241…244 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037927 CAS číslo: 4005-49-6 |